Learn More
SCAT Filtre à air d'échappement SCAT, V3.0
Le nouveau filtre d’évacuation, V3.0 SCAT pour SafetyWasteCaps garantit une adsorption CTC de plus de 90 % pour une pureté maximale de l’air grâce à trois types de charbon activé intégrés. Il est ainsi le milieu de filtration à charbon activé le plus puissant sur le marché des laboratoires HPLC.
81.40€ - 285.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Diamètre du filetage | GL14 |
Code produit | Marque | Format | Comprend | Type d’affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Comprend | Type d’affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17238870
|
SCAT
410534 |
S | Pack unique (durée de service de 3 mois) | Indicateur |
81.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17258870
|
SCAT
490335 |
S | Multipack (durée de vie de 4 x 3 mois) | Indicateur |
285.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17218870
|
SCAT
407982 |
M | Pack unique (durée de service de 6 mois) | Étiquette |
123.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17248870
|
SCAT
410535 |
M | Pack unique (durée de service de 6 mois) | Indicateur |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17278870
|
SCAT
490914 |
M | Multipack (durée de vie de 2 x 6 mois) | Étiquette |
234.26€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17268870
|
SCAT
490336 |
M | Multipack (durée de vie de 2 x 6 mois) | Indicateur |
222.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17228870
|
SCAT
407986 |
L | Pack unique (durée de service de 12 mois) | Indicateur |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17288870
|
SCAT
490986 |
L | Multipack (durée de vie de 2 x 12 mois) | Indicateur |
271.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17926970
|
SCAT™
407983 |
Large | Single Pk. (Service Life 12 Months) | Label |
157.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17936970
|
SCAT™
490915 |
Large | Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | Label |
243.09€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Bloque les vapeurs nocives et garantit une égalisation de la pression dans les récipients de déchets
- Milieux de filtration à 3 couches avec spectre hautes performances pour les acides et alcalis
- Optimisé pour la liaison de solutions tampons HPLC et l’absorption de vapeurs de solvants organiques
- La structure des pores naturels du charbon activé empêche l’adhérence ou l’obstruction
- Indication précise du temps de remplacement suivant au moyen d’un indicateur de temps
- Disponibles en tailles (S/M/L) avec différentes durées de vie (3/6/12 mois)
- L’utilisation de filtres d’échappement peut contribuer à la réduction du taux de renouvellement de l’air
Spécification
Systèmes HPLC | |
Polypropylène | |
GL14 |