Learn More
SCAT Filtre à air d'échappement SCAT, V3.0
Le nouveau filtre d’évacuation, V3.0 SCAT pour SafetyWasteCaps garantit une adsorption CTC de plus de 90 % pour une pureté maximale de l’air grâce à trois types de charbon activé intégrés. Il est ainsi le milieu de filtration à charbon activé le plus puissant sur le marché des laboratoires HPLC.
Marque: SCAT 410535
96.62 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.12900kg
Description
- Bloque les vapeurs nocives et garantit une égalisation de la pression dans les récipients de déchets
- Milieux de filtration à 3 couches avec spectre hautes performances pour les acides et alcalis
- Optimisé pour la liaison de solutions tampons HPLC et l’absorption de vapeurs de solvants organiques
- La structure des pores naturels du charbon activé empêche l’adhérence ou l’obstruction
- Indication précise du temps de remplacement suivant au moyen d’un indicateur de temps
- Disponibles en tailles (S/M/L) avec différentes durées de vie (3/6/12 mois)
- L’utilisation de filtres d’échappement peut contribuer à la réduction du taux de renouvellement de l’air
Spécification
Pack unique (durée de service de 6 mois) | |
Systèmes HPLC | |
Filtre à gaz d'échappement | |
Capsules de sécurité pour déchets SCAT & Concentrateur de déchets universel JAN |
Indicateur | |
M | |
Polypropylène | |
GL14 |