Learn More
SCAT Filtre à air d'échappement SCAT, V3.0
Le nouveau filtre d’évacuation, V3.0 SCAT pour SafetyWasteCaps garantit une adsorption CTC de plus de 90 % pour une pureté maximale de l’air grâce à trois types de charbon activé intégrés. Il est ainsi le milieu de filtration à charbon activé le plus puissant sur le marché des laboratoires HPLC.
Marque: SCAT™ 490915
198.64 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.53700kg
Description
- Block off harmful vapours and ensure for safe pressure equalization in the waste containers
- 3-layer filter media with high performance spectrum for acids and alkalis
- Optimized for binding HPLC buffer solutions and absorbing organic solvent vapors
- The natural pore structure of the activated carbon prevents sticking or clogging
- Precise indication of the next replacement time by means of a time indicator
- Available in sizes (S/M/L) with different service lives (3/6/12 months)
- The use of exhaust filters can contribute to the reduction of the air exchange rate
Spécification
Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | |
HPLC Systems | |
Filter | |
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN |
Label | |
Large | |
Polypropylene | |
GL14 |