Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0
Les cubes lumineux à LED EVOS offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.En même temps, une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables.
Marque:  Invitrogen™ AMEP4970
Code produit. 17364493
  • 4945.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les cubes lumineux à LED EVOS de deuxième génération offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle
  • Dans le même temps, une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables
  • Tout comme pour le modèle original, ils associent une optique à condensation et des filtres à revêtement rigide pour former un moteur lumière qui offre une excitation des fluorophores contrôlée numériquement.
  • Ces cubes lumineux à LED sont rétrocompatibles avec les anciens systèmes EVOS et Countess et peuvent être utilisés avec les cubes lumineux de première génération.
  • Comme les cubes lumineux d’origine, ces cubes à LED sont modifiables par l’utilisateur et reconnus automatiquement par l’instrument.
  • Le cube lumineux EVOS, AO 2.0, est idéal pour une utilisation avec l’acridine orange, Alexa Fluor 430, Di-8 ANEPPS, DiA et d’autres fluorophores avec une excitation et une émission maximales proches de 470 et 488 nm
  • Les ampoules LED des systèmes EVOS ont une durée de > 50 000 heures, contre 300 heures pour une ampoule au mercure typique et 1 500 heures pour une ampoule à halogénure métallique.
Les cubes lumineux LED EVOS présentent les avantages essentiels suivants :
  • Éclairage uniforme sur l’ensemble du champ de vision pour une excellente qualité de l’image
  • Compatibilité spectrale optimisée pour maximiser la détection des signaux réels, tout en minimisant l’infiltration pour la meilleure qualité de données possible
  • Trajet lumineux court permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
  • Intensité d’éclairage stable pendant 50 000 h contribue à la reproductibilité expérimentale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 each
Nom du produit
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0 >