Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
Marque:  Fisherbrand™ 0439355
Code produit. 16544241
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
Couvercle amovible.
Description
Description
  • L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
  • Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
  • Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
  • Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
Spécification
Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines
Bac avec couvercle
Boîte de stockage cryogénique
Vert
Non
Couvercle amovible
EVA
1
1 l
No
Nom du produit
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles > Bac ; Capacité 1L ; couleur verte