Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
Marque: Fisherbrand™ 0439391
Includes:
Couvercle amovible.
Description
- L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
- Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
- Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
- Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines | |
Seau avec couvercle | |
Boîte de stockage cryogénique | |
Vert | |
Non |
Couvercle amovible | |
EVA | |
1 | |
2,5 L | |
No |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles > Seau à capacité de 2,5 L ; couleur verte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu