Learn More
Corning™ Bac à glace, Mini 1 l
BIOPHARMA
Bacs EVA polyvalents qui offrent une alternative non toxique aux bacs à glace classiques
Marque:  Corning™ 432115
Code produit. 15502891
  • 79.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les godets et les seaux à glace Corning sont polyvalents. Ils constituent une excellente alternative non toxique aux godets à glace classiques. L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) a peu ou aucune odeur. Il est inerte et utilisé dans des applications d’ingénierie biomédicale, comme les dispositifs de distribution des médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78°), l’azote liquide (-196°), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93°C). Disponibles dans cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.
  • Les récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques.
  • Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15,9 x 15,9 x 9,5 cm
1 de chaque
Vert
1 l
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3J20HC03 Type de certificatCertificat de qualité Date05/03/2025 Catalog Number432115
Numéro de lot3I20HC03 Type de certificatCertificat de qualité Date01/02/2025 Catalog Number432115
Numéro de lot3F19HC03 Type de certificatCertificat de qualité Date11/09/2024 Catalog Number432115
Numéro de lot3F19HC03 Type de certificatCertificat de conformité Date14/06/2024 Catalog Number432115
Numéro de lot3J20HC03 Type de certificatCertificat de conformité Date03/05/2024 Catalog Number432115
Nom du produit
Corning™ Bac à glace, Mini 1 l > Vert ; 1 L ; Seau à glace, Mini