Learn More
Eutech Sachets de tampon pH
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
90.45€ - 90.95€
Code produit | Marque | Nom chimique ou matériau | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nom chimique ou matériau | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11563785
|
Eutech
01X223102 |
pH Buffer Sachet | 4.01 |
90.95€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11553785
|
Eutech
01X223101 |
pH Buffer Sachet | 7 |
90.95€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15691707
|
Eutech
ECBU4710R |
pH Buffer Sachet Set, Deionized Water | 4.01, 7.00, 10.01 |
90.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les sachets de tampon pH sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
- Sachets de tampon pH, 20 ml
- Traçabilité NIST
Spécification
NIST Traceable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eutech Sachets de tampon pH