Learn More
Eutech Sachets de tampon pH
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Sachet de tampon pH
Set de sachets de tampon pH, eau désionisée
pH:
4,01
4,01, 7,00, 10,01
7
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
Les sachets de tampon pH sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
- Sachets de tampon pH, 20 ml
- Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Set de sachets de tampon pH, eau désionisée |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètres et électrodes de pH |
| pH | 4,01, 7,00, 10,01 |
| Quantité | 5 x 20 mL of each |
| Type de solution | Solution tampon |
| Certifications/Conformité | NIST Traceable |