Learn More
Eutech Sachets de tampon pH
Code produit. 11563785
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Sachet de tampon pH
Set de sachets de tampon pH, eau désionisée
pH:
4,01
4,01, 7,00, 10,01
7
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 11563785
Marque: Eutech 01X223102
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
Les sachets de tampon pH sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
  • Sachets de tampon pH, 20 ml
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sachet de tampon pH
À utiliser avec (équipement) pH-mètres et électrodes de pH
pH 4,01
Quantité 20 x 20 mL
Type de solution Solution tampon
Certifications/Conformité NIST Traceable