Learn More
Solution d’étalonnage Eutech™ KCl
Pour l’étalonnage et les étalons de conductivité, choisissez parmi nos étalons, étalonnages et solutions de conductivité Eutech™ disponibles
Marque:  Thermo Scientific Eutech 01X211217
Code produit. 12703626
  • 16.88€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les solutions d’étalonnage Eutech™ KCl sont utilisées pour l’étalonnage des sondes de conductivité pour des mesures précises.Obtenez des mesures de conductivité rapides et précises à l’aide des sondes et conductimètres Eutech™ sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
  • Conditionnés en flacons en plastique durables de 60 ml ou 480 ml
  • Utilisation économique et pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution d’étalonnage KCI 100 μS/cm
100 μS/cm
Solution d’étalonnage
480 ml
Conductimètres et électrodes
Étalon de conductivité
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot025-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number01X211217
Numéro de lot025-02 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number01X211217
Numéro de lot025-03 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number01X211217
Numéro de lot015-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number01X211217
Numéro de lot484-01 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number01X211217
Nom du produit
Solution d’étalonnage Eutech™ KCl >