Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Contrôleur de température à interface de boucle de courant de 4-20 mA
Marque: Memmert™ HPP260ecoV3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôleur de température
- Valeur réelle ; -10 à +80°C = 4 -20 mA
Spécification
HPP260eco | |
Contrôleur de température |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA > HPP260eco
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu