Learn More
Solution d’étalonnage Eutech™ KCl
Code produit. p-7114269
Click to view available options
Quantité:
60 ml
480 ml
Conductivité:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1 413 μS/cm
2 764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Conditionnement:
480mL
500mL
60mL
Code produit. 15223657
Marque: Thermo Scientific Eutech 01X609201
Pour l’étalonnage et les étalons de conductivité, choisissez parmi nos étalons, étalonnages et solutions de conductivité Eutech™ disponibles
Les solutions d’étalonnage Eutech™ KCl sont utilisées pour l’étalonnage des sondes de conductivité pour des mesures précises.Obtenez des mesures de conductivité rapides et précises à l’aide des sondes et conductimètres Eutech™ sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
  • Conditionnés en flacons en plastique durables de 60 ml ou 480 ml
  • Utilisation économique et pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 84 μS/cm KCl Calibration Solution
Conductivité 84 μS/cm
À utiliser avec (équipement) Conductimètres et électrodes
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Solution d’étalonnage
Quantité 60 ml