Learn More
Éthylène glycol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10125750
Éthylène glycol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125750
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10125750
Marque: Thermo Scientific Acros 295530010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.1130g/mL
Point d’ébullition 196.0°C to 198.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide visqueux
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 1.113
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Viscosité 21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 465
Eau 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Poids de la formule 62.06
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1920718 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Numéro de lot1988887 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Numéro de lot1990406 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Numéro de lot1902507 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
Numéro de lot1998916 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number295530250,295530010,295530025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    2
    Heures
    14
    Minutes
    30
    Secondes
    39
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthylène glycol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >