Learn More
Éthylène glycol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol |
| Point de fusion | -13,0°C |
| Densité | 1.1130g/mL |
| Point d’ébullition | 196.0°C to 198.0°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | 116°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Indice de réfraction | 1.4300 to 1.4330 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./