Learn More
Éthylène glycol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol |
Point de fusion | -13,0°C |
CAS | 107-21-1 |
Point d’ébullition | 196.0°C to 198.0°C |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | 116°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Indice de réfraction | 1.4300 to 1.4330 |
Gravité spécifique | 1.113 |
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464404 | Certificat d’analyse | 10/07/2024 | 444230010,444230050 |
A0462682 | Certificat d’analyse | 09/05/2024 | 444230010,444230050 |
A0461770 | Certificat d’analyse | 09/04/2024 | 444230010,444230050 |
A0461218 | Certificat d’analyse | 20/03/2024 | 444230010,444230050 |
A0460830 | Certificat d’analyse | 08/03/2024 | 444230010,444230050 |
Sécurité et traitement
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31