Learn More
Éthyl 1-Boc-pipérazine-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.91€ - 692.45€
Identifiants chimiques
CAS 183742-29-2
Formule moléculaire C12H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.318
Numéro MDL MFCD13172266
Clé InChI IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
CID PubChem 11402671
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 3-O-éthyl pipérazine-1,3-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15459678
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63146.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15439678
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63146.03
1 g
208.04€
1g
15449678
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63146.06
5 g
692.45€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
183742-29-2
258.318
IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
11402671
CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
C12H22N2O4
MFCD13172266
1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
1-O-tert-butyl 3-O-éthyl pipérazine-1,3-dicarboxylate
Spécification
Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
C12H22N2O4
1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
258.318
258.31
Pleine
183742-29-2
MFCD13172266
IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
1-O-tert-butyl 3-O-éthyl pipérazine-1,3-dicarboxylate
11402671
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante