Learn More
Éthyl 1-Boc-pipérazine-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449678
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183742-29-2
Formule moléculaire C12H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.318
Numéro MDL MFCD13172266
Clé InChI IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
CID PubChem 11402671
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 3-O-éthyl pipérazine-1,3-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide