Learn More
Éthanol absolu, 99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Dépasse les spécifications ACS pour améliorer l’homogénéité et la caractérisation du réactif. J.T. L’éthanol absolu Baker™, 99,9 %, BAKER ANALYZED™ répond à la méthode 130.2 de l’EPA pour tester la dureté de l’eau et répond aux exigences de la FDA des États-Unis en matière d’utilisation dans l’industrie pharmaceutique.
49.80€ - 73.44€
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.07 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15578454
|
JT Baker
8025.1000PE |
1 L | Flacon en PEHD |
49.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
13268633
|
JT Baker
8025.2500 |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les réactifs BAKER ANALYZED™ sont des produits chimiques de haute qualité destinés à un usage industriel en laboratoire et lors d’applications spécialisées. Chaque étiquette de réactif BAKER ANALYZED™ fournit une analyse du lot réelle garantissant pureté et homogénéité. Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures de test standard décrites dans les publications techniques.
Identifiants chimiques
64-17-5 | |
C2H6O | |
46.07 |
Spécification
Ethanol, Absolute | |
64-17-5 | |
0.79g/cm3 at 20°C | |
Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % | |
425°C | |
Liquide | |
C2H6O | |
Max. 0.0002 meq/g | |
Max. 0.2% | |
Min. 99.9% v/v |
−114.5°C | |
Incolore | |
78°C | |
12°C | |
Alcohol | |
Max. 0.001% | |
Max. 0.0005 meq/g | |
1.2 mPas at 20°C | |
46.07 |
Sécurité et traitement
H225
P210 - P241 - P280 - P240 - P303+P361+P353 - P501
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
Recommended Storage : Température ambiante
- Alcool Ethylique Absolu
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.