Learn More
Éthanol absolu, 99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
40.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en PEHD
Description
Les réactifs BAKER ANALYZED™ sont une qualité de produits chimiques de haute qualité pour un usage industriel en laboratoire et spécialisé. Chaque étiquette de réactif BAKER ANALYZED™ fournit une analyse du lot réelle garantissant la pureté et l’homogénéité. Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol, Absolute |
Point de fusion | −114.5°C |
Couleur | Incolore |
Informations sur la solubilité | 1g/L in water at 20°C |
Pourcentage de pureté | Min. 99.9% v/v |
Densité | 0.79g/cm3 at 20°C |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % |
Point d’éclair | 12°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Identifiant produit
- Alcool Ethylique Absolu
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.