Learn More
Éthanol absolu, 99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 13268633 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 13268633
Marque: JT Baker 8025.2500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Dépasse les spécifications ACS pour améliorer l’homogénéité et la caractérisation du réactif. J.T. L’éthanol absolu Baker™, 99,9 %, BAKER ANALYZED™ répond à la méthode 130.2 de l’EPA pour tester la dureté de l’eau et répond aux exigences de la FDA des États-Unis en matière d’utilisation dans l’industrie pharmaceutique.
Les réactifs BAKER ANALYZED™ sont des produits chimiques de haute qualité destinés à un usage industriel en laboratoire et lors d’applications spécialisées. Chaque étiquette de réactif BAKER ANALYZED™ fournit une analyse du lot réelle garantissant pureté et homogénéité. Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures de test standard décrites dans les publications techniques.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol, Absolute
Point de fusion −114.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.79g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Acide titrable Max. 0.0005 meq/g
Base titrable Max. 0.0002 meq/g
Viscosité 1.2 mPas at 20°C
Eau Max. 0.2%
Pourcentage de pureté Min. 99.9% v/v
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Ethylique Absolu
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.