Learn More
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical
97.15€ - 1535.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Numéro MDL | 3568 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
CID PubChem | 702 |
ChEBI | ChEBI : 16236 |
Nom IUPAC | éthanol |
SMILES | CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10680993
|
Fisher Chemical
E/0600DF/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
97.15€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10048291
|
Fisher Chemical
E/0600DF/17 |
2.5 l | Flacon en verre ambré |
242.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10610813
|
Fisher Chemical
E/0600DF/C17 |
2.5 L | Flacon en PEHD |
221.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10375842
|
Fisher Chemical
E/0600DF/21 |
5 L | Bouteille en plastique |
357.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10233962
|
Fisher Chemical
E/0600DF/25 |
25 L | Boîte métallique |
1535.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10385842
|
Fisher Chemical
E/0600DF/P25 |
25 L | Récipient en plastique |
1025.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Éthanol à 99 % et +, absolu, extra pur, SLR
Chemical Identifiers
64-17-5 | |
3568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
ChEBI : 16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
éthanol |
Specifications
-114°C / -173,2°F | |
Incolore | |
Liquide | |
3568 | |
1,2 mPaS à 20°C | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol | |
702 | |
46,07 g/mol |
64-17-5 | |
78°C / 172,4°F | |
C2H6O | |
59 hPa à 20°C | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46,069 | |
ChEBI : 16236 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Ethanol 99+%, absolute
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.