Learn More
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Description
Éthanol à 99 % et +, absolu, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -114°C / -173,2°F |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 78°C / 172,4°F |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 59 hPa à 20°C |
| Viscosité | 1,2 mPaS à 20°C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 46,069 |
| Poids de la formule | 46,07 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol 99+%, absolute
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering