Learn More
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10375842
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10375842
5 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10375842
Marque: Fisher Chemical E/0600DF/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol à 99 % et +, absolu, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 5 L
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 59 hPa at 20°C
Viscosité 1.2 mPaS at 20°C
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Poids de la formule 46.07g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526667 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberE/0600/17,E/0600/08,E/0600DF/17,E/0600DF/25,E/0600DF/15,E/0600DF/17Z,E/0600DF/P25,E/0600DF/F21,E/0600DF/21,E/0600/PC17,E/0600DF/C17
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol 99+%, absolute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol 99 %+, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical >