Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
202.50€ - 710.10€
Spécification
CAS | 979-32-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H32O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 356.5 |
Pourcentage de pureté | 99.24% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16441038
|
Medchem Express
HY-B0672 |
5 g |
710.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16422259
|
Medchem Express
HY-B0672 |
1 g |
202.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.Spécification
979-32-8 | |
C23H32O3 | |
356.5 | |
99.24% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H332∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.