Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Marque: Medchem Express HY-B0672
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.Spécification
Estradiol valerianate | |
White | |
C23H32O3 | |
β-Estradiol 17-valerate | |
C[C@@]1([C@H]2OC(CCCC)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 | |
356.5 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
979-32-8 | |
Research | |
1 g | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
356.5 | |
99.24% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.