Learn More
ER alpha/NR3A1 Antibody (ESR1/420), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-48011AF700
440.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18740353
  • 550.00€ / 0.10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ER alpha/NR3A1 Monoclonal antibody specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
ER alpha/NR3A1 Antibody (ESR1/420), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 700