Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip
These pipette tips are produced from recycled feedstock in second generation, derived solely from waste and residue streams from vegetable oil production. epT.I.P.S.™ BioBased Bulk packs offer a practical, high-volume solution in Eppendorf Quality, ensuring precise and reliable measurements.
45.48€ - 78.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30130285
![]() |
Eppendorf
0030080033 |
0.1 to 10 μL | Gris foncé |
74.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130281
![]() |
Eppendorf
0030080041 |
0.1 to 20 μL | Gris clair |
73.79€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130286
![]() |
Eppendorf
0030080050 |
0.5 to 20 μL | Gris clair |
70.08€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130280
![]() |
Eppendorf
0030080068 |
2 to 200 μL | Jaune |
45.48€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130287
![]() |
Eppendorf
0030080076 |
20 to 300 μL | Orange |
45.48€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130282
![]() |
Eppendorf
0030080084 |
50 to 1000 μL | Bleu |
45.48€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130288
![]() |
Eppendorf
0030080092 |
50 to 1250 μL | Vert |
77.10€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130283
![]() |
Eppendorf
0030080106 |
50 to 1250 μL | Vert foncé |
78.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130289
![]() |
Eppendorf
0030080114 |
0.25 to 5 mL | Rouge |
53.21€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130284
![]() |
Eppendorf
0030080122 |
0,1 à 5 ml | Violet |
61.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30130290
![]() |
Eppendorf
0030080130 |
0,2 à 5 ml | Violet |
61.90€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- 100% Bio-based Polypropylene: Produced from renewable resources
- Uncompromised Performance: Identical performance properties and premium quality as our fossil-based epT.I.P.S.™
- ISCC Certified: Made from plastic that can be traced back to biological waste materials
- Premium material, quality and purity certified: Get excellent sample integrity as no slip agents, plasticizers and biocides are used
Spécification
Sans filtre | |
Incolore | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles | |
En vrac, en sachet | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Qualité certifiée |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Universelle | |
Étalon | |
Oui | |
Universelle | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip