Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip
GREENER_CHOICE
Code produit. 30130283 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
500 pièces
Code produit. 30130283
Marque: Eppendorf 0030080106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These pipette tips are produced from recycled feedstock in second generation, derived solely from waste and residue streams from vegetable oil production. epT.I.P.S.™ BioBased Bulk packs offer a practical, high-volume solution in Eppendorf Quality, ensuring precise and reliable measurements.
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • 100% Bio-based Polypropylene: Produced from renewable resources
  • Uncompromised Performance: Identical performance properties and premium quality as our fossil-based epT.I.P.S.™
  • ISCC Certified: Made from plastic that can be traced back to biological waste materials
  • Premium material, quality and purity certified: Get excellent sample integrity as no slip agents, plasticizers and biocides are used
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 103 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Étalon
Conditionnement 1000 Tips (250 Tips x 4 Bags)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Vert foncé
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée