Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
500 pièces
Description
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- 100% Bio-based Polypropylene: Produced from renewable resources
- Uncompromised Performance: Identical performance properties and premium quality as our fossil-based epT.I.P.S.™
- ISCC Certified: Made from plastic that can be traced back to biological waste materials
- Premium material, quality and purity certified: Get excellent sample integrity as no slip agents, plasticizers and biocides are used
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | 500 Tips (100 Tips x 5 Bags) |
| Afficher plus |