Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
GREENER_CHOICE
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
Marque:  Eppendorf™ 0030071646
56.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16647872
  • 59.29€ / 120 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
  • Conditionnement en portoirs
  • À utiliser dans les industries pharmaceutique et alimentaire, la biologie moléculaire et les technologies cellulaires
  • Plus écologique avec 35 % de polypropylène consommé en moins par portoir
  • Un laboratoire indépendant inspecte chaque lot de production
  • Des certificats spécifiques à chaque lot sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,2 à 5 ml
Non stérile
Violet
175 mm
Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire
Rack
120 pointes (5 portoirs x 24 pointes)
Violet
Système de coussin d’air
epT.I.P.S.
Sans filtre
Violet
6,9 in
Qualité Eppendorf (non stérile)
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf
Version longue
Pointes de pipettes
Usage unique
Oui
Polypropylène
Vidéos
  • Eppendorf - epTIPS Racks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - epTIPS Racks
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 6:58
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 6:58
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Consumables
  • Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    11
    Heures
    4
    Minutes
    37
    Secondes
    13
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    4
    Minutes
    37
    Secondes
    13
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    4
    Minutes
    37
    Secondes
    13
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks > Qualité Eppendorf™, 0,2 à 5 ml