Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Vrac - Pointes de pipette
GREENER_CHOICE
Le conditionnement en rack des Eppendorf epT.I.P.S.™ offre une solution pratique et de grand volume avec les pointes de pipette Qualité Eppendorf, garantissant des mesures précises et fiables pour diverses applications de laboratoire, conditionnées de manière économique pour les environnements à haut débit.
Marque:  Eppendorf™ 0030000650
40.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15660021
  • 43.22€ / 300 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les pointes de pipette Eppendorf d’origine de qualité supérieure
  • Les cônes de pipettes epT.I.P.S. peuvent être utilisés avec des pipettes d’autres fabricants
  • Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
  • Des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté spéciaux certifiés sont l’expression visible de notre produit ainsi que de notre philosophie de production
  • Pointes de pipette Eppendorf d’origine de qualité supérieure, conditionnées dans des sachets refermables
  • epT.I.P.S. Les cônes standard de 200 μl, 300 μl et 1 000 μl sont également disponibles en code couleur jaune et bleu
  • Les cônes peuvent être autoclavés à 121°C en 20 minutes.
  • Quantité : 300 cônes (3 sachets × 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,2 à 5 ml
Non stérile
Autoclavable
175mm
Qualité Eppendorf (non stérile)
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf
Version longue, Finely Tapered
300 cônes (3 sachets x 100)
Violet
Système de coussin d’air
epT.I.P.S.
Sans filtre
Incolore
6,9 in
EN ISO 8655
Pipetage de liquides
En vrac
300 Tips (3 Bags x 100 Tips)
Pointes de pipettes
Usage unique
Oui
Polypropylène
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Vrac - Pointes de pipette > Pointes de pipette standard