Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
Marque:  Eppendorf™ 0030075285
55.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16432255
  • 58.23€ / 240 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
  • Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
  • Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
  • Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
  • Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
  • Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Vidéos
  • Eppendorf - epTIPS Racks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - epTIPS Racks
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 6:58
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 6:58
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Consumables
  • Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    FDS
    Documents Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotN218708R Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2025 Catalog Number0030075285
    Numéro de lotN217040N Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number0030075285
    Numéro de lotN215061I Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number0030075285
    Numéro de lotM214254R Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number0030075285
    Numéro de lotN216122L Type de certificatCertificat de conformité Date11/10/2024 Catalog Number0030075285
    Promotions
    Promotions
    • Plusieurs fabricants
      Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
      Code promotionnel: 24122
      Expire2025-04-13
      Jours
      11
      Heures
      4
      Minutes
      37
      Secondes
      31
    • Plusieurs fabricants
      Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
      Code promotionnel: 24138
      Expire2025-04-30
      Jours
      28
      Heures
      4
      Minutes
      37
      Secondes
      31
    • Plusieurs fabricants
      Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
      Code promotionnel: 24155
      Expire2025-04-30
      Jours
      28
      Heures
      4
      Minutes
      37
      Secondes
      31
      Hot Deal
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Conditions générales de vente Voir détails promo
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks > Déclarations de pureté : Biopur™ - Stérile, Volume : 0,25 à 2,5 ml, Code couleur : rouge, Conditionnement : 240 pointes (5 portoirs x 48 pointes)