Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks
Garanties PCR clean, stériles et exemptes de pyrogènes, d'ATP et d'ADN bactérien, elles répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Eppendorf™ 0030075269
61.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
- Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
- Amélioration de la durabilité grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polymères par portoir
- Marqué ACT™ par My Green Lab™ à but non lucratif pour vous aider à faire un choix éclairé en ce qui concerne la durabilité
Spécification
Remplace le numéro de réf. 0030075099 | |
Sans filtre | |
Incolore | |
76 mm | |
Biopur™ (Sterile) | |
Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf | |
Étroit | |
480 cônes (5 x 96) | |
Portoirs, couvercle | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
50 à 1250 μl | |
Stérile | |
2,99 in | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles | |
Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire | |
Rack | |
480 pointes (5 portoirs x 96 pointes) | |
Pointes de pipettes | |
Vert | |
Système de coussin d’air | |
epT.I.P.S. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Eppendorf - epTIPS Racks
-
Eppendorf - Consumables
-
Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
O219215G | Certificat d’analyse | 28/02/2025 | 0030075269 |
N217674O | Certificat d’analyse | 04/02/2025 | 0030075269 |
N217237N | Certificat d’analyse | 24/10/2024 | 0030075269 |
N216338L | Certificat d’analyse | 22/07/2024 | 0030075269 |
N217674O | Certificat de conformité | 13/12/2024 | 0030075269 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
4Minutes
37Secondes
25 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
4Minutes
37Secondes
25 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
4Minutes
37Secondes
25