Learn More
Eppendorf™ Racks pour tubes PCR empilables
Pour la manipulation et le stockage de tubes et de plaques
Marque: Eppendorf™ 0030124545
167.99 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatible avec les tubes de 0,1, 0,2 et 0,5 ml et les plaques à 96 puits
- Empilable
Spécification
Assortiment | |
Tubes (0,1, 0,2 et 0,5 ml) | |
10/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30