Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-72
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Marque: Eppendorf™ 5804784006
207.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5804 / 5804 R et 5810 / 5810 R
Spécification
Adapter | |
4 tubes coniques de 50 ml | |
50 ml |
Conique | |
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) dans les centrifugeuses modèles 5804 / 5810 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%