Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Marque: Eppendorf™ 5409712004
634.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Vitesse maximale : 18 210 × g (12 700 tr/min)
- Capacité max. :48 × tubes de 1,5/2,0ml
Spécification
Rotor | |
18210 x g (12700 tr/min) | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R | |
48 |
48 récipients de 1,5/2 ml | |
12 700 tr/min | |
Couvercle de rotor | |
F-45-48-11 |