Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Marque: Eppendorf™ 5409715003
1263.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Spécification
Rotor | |
16 049 x g | |
Centrifugeuse 5427R. | |
S-24-11-AT |
24 x 1,5 / 2 mL | |
12 700 tr/min | |
Couvercle de rotor QuickLock, écran de protection |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R > Centrifugeuses réfrigérées 5427R
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu