Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes à filtre
Avec leur filtre unique à deux phases, les ep Dualfilter T.I.P.S offrent une protection ultime de la pipette et de l'échantillon contre toute contamination involontaire et inaperçue.
53.80€ - 235.00€
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Volume (métrique) | Code couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Volume (métrique) | Code couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16462265
|
Eppendorf™
0030078616 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 ml à 5 ml | Violet | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
108.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16472265
|
Eppendorf™
0030078624 |
PCR Clean and Sterile | 0,2 ml à 5 ml | Violet | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
107.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16455264
|
Eppendorf™
0030078586 |
PCR Clean and Sterile | 0,25 ml à 2,5 ml | Rouge | 240 Tips (5 Racks x 48 Tips) |
53.80€
240 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16472255
|
Eppendorf™
0030078500 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 μl à 10 μl | Gris foncé | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16482255
|
Eppendorf™
0030078519 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 μl à 10 μl | Gris moyen | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16492255
|
Eppendorf™
0030078527 |
PCR Clean and Sterile | 0,5 μl à 20 μl | Gris clair | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16402265
|
Eppendorf™
0030078535 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl à 20 μl | Jaune | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16412265
|
Eppendorf™
0030078543 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl à 100 μl | Jaune | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16422265
|
Eppendorf™
0030078551 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl à 200 μl | Jaune | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16432265
|
Eppendorf™
0030078560 |
PCR Clean and Sterile | 20 μl à 300 μl | Orange | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16442265
|
Eppendorf™
0030078578 |
PCR Clean and Sterile | 50 μl à 1000 μl | Bleu | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
213.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16452265
|
Eppendorf™
0030078594 |
PCR Clean and Sterile | 50 μl à 1250 μl | Vert foncé | 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) |
110.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10029212
|
Eppendorf™
0030077598 |
PCR | 1000 μl à 10000 μl | Turquoise | 100 Tips, Individually Packed |
88.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16402285
|
Eppendorf™
0030078810 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 0,1 μl à 10 μl | Gris moyen | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
231.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16412285
|
Eppendorf™
0030078829 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 μl à 20 μl | Jaune | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16422285
|
Eppendorf™
0030078837 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 μl à 200 μl | Jaune | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16432285
|
Eppendorf™
0030078845 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 50 μl à 1000 μl | Bleu | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
235.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Les cônes à filtre offrent une protection optimale des pipettes et des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
- Deux couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols1) et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- Disponibles en PCR clean/Sterile (stérile et apyrogène)
- L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- Les certificats spécifiques par lot sont disponibles en ligne sur
- Le certificat d'efficacité des filtres selon EN 1822 est disponible surConcept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de de la consommation de polypropylène par rack
1) Un aérosol est un ensemble de particules, solides ou liquides, d'une substance donnée en suspension dans un gaz, généralement l'air.
Spécification
Oui | |
Turquoise | |
Portoir |