Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes à filtre
Avec leur filtre unique à deux phases, les ep Dualfilter T.I.P.S offrent une protection ultime de la pipette et de l'échantillon contre toute contamination involontaire et inaperçue.
Marque:  Eppendorf™ 0030078551
157.60 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.14300kg
Code produit. 16422265
  • 197.00€ / 960 pièces
En stock
Description
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Les cônes à filtre offrent une protection optimale des pipettes et des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
  • Un filtre unique en deux phases offre une protection optimale des pipettes, des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
  • Avec une dynamique de flux définie, une faible mouillabilité et une stabilité thermique élevée, ils sont certifiés exempts de pyrogènes et propres par PCR
  • Deux couches filtrantes assurent une double protection contre les aérosols et les biomolécules
  • Sans additifs inhibant la PCR pour des résultats en aval fiables
  • Inspection continue de chaque lot de production par un laboratoire indépendant garantissant une qualité et une pureté élevées
  • Certificat d’efficacité du filtre selon EN 1822
  • Conception de rack mince et moderne avec couvercle refermable
  • Durabilité améliorée avec 20 % moins de polypropylène consommé par rack
Spécification
Spécification
2 μl à 200 μl
Stérile
Not Autoclavable
55 mm
Portoir
960 pointes
10 racks x 96 pointes
Air-cushion System
Polypropylène
À filtre
Transparent
2.2 in.
PCR Clean and Sterile
960 Tips (10 Racks x 96 Tips)
Consommables
Jaune
ep Dualfilter T.I.P.STM