Learn More
BINDER™ Série WIC - Chambres climatiques accessibles, pour stockage et tests de stabilité
Les enceintes accessibles offrent un large éventail de caractéristiques et d’avantages pour satisfaire parfaitement les besoins des tests de stabilité. Les conditions de test parfaites sont maintenues dans une large gamme de températures allant de 10 à 50°C et une humidité relative de 20 à 90% HR.
76775.00€ - 91125.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Éclairage | LED |
Matériau | Galvanized Steel |
Nbre d’étagères | 0 |
Type de bouchon | EU, UK |
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17862755
![]() |
BINDER™
9800-0011 |
2400 x 2300 x 2270 mm |
76775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17852755
![]() |
BINDER™
9800-0012 |
2400 x 3400 x 2270 mm |
84975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17872755
![]() |
BINDER™
9800-0013 |
2400 x 4700 x 2270 mm |
91125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Précision de l’humidité relative ± 2,5%
- Précision de température ± 1,5°C
- Tuyauterie permettant une distribution de l’air adaptée
- Panneaux de chambre hautement isolés avec une valeur U de seulement 0,21 W/m2K
- Éclairage LED avec détection de mouvement
- Éléments d’enceinte haute qualité, fabriqués en Allemagne
- Intérieur complètement en acier inoxydable
- Accès entretien extérieur
- Éléments de l’enceinte : Tôle d’acier galvanisée, revêtement polyester, blanc, similaire à RAL 9010, surfaces intérieures en acier inoxydable,Mousse PU 100 mm/4 pouces, valeur U : 0,21 W/m2K
- Plancher : Revêtement de sol en acier au chrome-nickel, laminé à froid 5 WL
- Charge de surface : 50 000 N/m2
Spécification
Acier inoxydable | |
Galvanized Steel | |
EU, UK | |
10°C to 50°C | |
±1.5 K at 40°C and 75% RH | |
2.7 kW |
LED | |
0 | |
20 to 90% | |
Walk-in Chamber | |
200/230 V | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série WIC - Chambres climatiques accessibles, pour stockage et tests de stabilité