Learn More
BINDER™ Série WIC - Chambres climatiques accessibles, pour stockage et tests de stabilité
Les enceintes accessibles offrent un large éventail de caractéristiques et d’avantages pour satisfaire parfaitement les besoins des tests de stabilité. Les conditions de test parfaites sont maintenues dans une large gamme de températures allant de 10 à 50°C et une humidité relative de 20 à 90% HR.
Marque: BINDER™ 9800-0011
Description
- Précision de l’humidité relative ± 2,5%
- Précision de température ± 1,5°C
- Tuyauterie permettant une distribution de l’air adaptée
- Panneaux de chambre hautement isolés avec une valeur U de seulement 0,21 W/m2K
- Éclairage LED avec détection de mouvement
- Éléments d’enceinte haute qualité, fabriqués en Allemagne
- Intérieur complètement en acier inoxydable
- Accès entretien extérieur
- Éléments de l’enceinte : Tôle d’acier galvanisée, revêtement polyester, blanc, similaire à RAL 9010, surfaces intérieures en acier inoxydable,Mousse PU 100 mm/4 pouces, valeur U : 0,21 W/m2K
- Plancher : Revêtement de sol en acier au chrome-nickel, laminé à froid 5 WL
- Charge de surface : 50 000 N/m2
Spécification
Acier inoxydable | |
Galvanized Steel | |
EU, UK | |
10°C to 50°C | |
WIC1-230V | |
2400 x 2300 x 2270 mm | |
776 kg | |
2.7 kW | |
50 Hz |
LED | |
0 | |
20 to 90% | |
Walk-in Chamber | |
±1.5 K at 40°C and 75% RH | |
2600 x 2500 x 2470 mm | |
200/230 V | |
11 A |