Learn More
BINDER™ Série WIC - Chambres climatiques accessibles, pour stockage et tests de stabilité
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
2 400 x 2 300 x 2 270 mm
2 400 x 3 400 x 2 270 mm
2 400 x 4 700 x 2 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Précision de l’humidité relative ± 2,5%
- Précision de température ± 1,5°C
- Tuyauterie permettant une distribution de l’air adaptée
- Panneaux de chambre hautement isolés avec une valeur U de seulement 0,21 W/m2K
- Éclairage LED avec détection de mouvement
- Éléments d’enceinte haute qualité, fabriqués en Allemagne
- Intérieur complètement en acier inoxydable
- Accès entretien extérieur
- Éléments de l’enceinte : Tôle d’acier galvanisée, revêtement polyester, blanc, similaire à RAL 9010, surfaces intérieures en acier inoxydable,Mousse PU 100 mm/4 pouces, valeur U : 0,21 W/m2K
- Plancher : Revêtement de sol en acier au chrome-nickel, laminé à froid 5 WL
- Charge de surface : 50 000 N/m2
Spécification
Spécification
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Galvanized Steel |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Type de bouchon | EU, UK |
| Humidité relative | 20 to 90% |
| Plage de températures (métrique) | 10°C to 50°C |
| Type | Walk-in Chamber |
| Modèle | WIC3-230V |
| Uniformité de la température | ±1.5 K at 40°C and 75% RH |
| Afficher plus |