Learn More
Memmert™ Centre/centre droit de port d’entrée
Pour l’introduction de connexions sur le côté et peut être fermé par rabat
138.00€ - 241.00€
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) 23 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
17110275
Afficher les documents
Memmert™
IPP750ecoF2
IPP750eco
139.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17129834
Afficher les documents
Memmert™
HPP410ecoF2
HPP410eco
241.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17139694
Afficher les documents
Memmert™
HPP110ecoF2
HPP110eco
240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17150065
Afficher les documents
Memmert™
IPP1060ecoF2
IPP1060eco
138.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17160105
Afficher les documents
Memmert™
IPP110ecoF2
IPP110eco
139.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17179644
Afficher les documents
Memmert™
HPP1060ecoF2
HPP1060eco
240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17179784
Afficher les documents
Memmert™
HPP260ecoF2
HPP260eco
240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17189874
Afficher les documents
Memmert™
HPP750ecoF2
HPP750eco
240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17190185
Afficher les documents
Memmert™
IPP260ecoF2
IPP260eco
138.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17190225
Afficher les documents
Memmert™
IPP410ecoF2
IPP410eco
138.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
Description
  • Centre/centre droit de position standard
  • Pas pour tailles de modèles 110 et 260 avec module de lumière
  • Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Spécification
Spécification
Transparent
23 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Centre/centre droit de port d’entrée