Learn More
Memmert™ Centre/centre droit de port d’entrée
Code produit. 17189874 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17189874
Marque: Memmert™ HPP750ecoF2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’introduction de connexions sur le côté et peut être fermé par rabat
  • Centre/centre droit de position standard
  • Pas pour tailles de modèles 110 et 260 avec module de lumière
  • Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) HPP750eco
Diamètre (métrique) 23 mm