Learn More
Memmert™ Centre/centre droit de port d’entrée
Shop All Memmert Products
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Unit Size:
1 pièce
Description
- Centre/centre droit de position standard
- Pas pour tailles de modèles 110 et 260 avec module de lumière
- Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | IPP750eco |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction