Learn More
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Potent antiestrogen; ERα ligand
297.69€ - 1169.75€
Spécification
Pureté | >98% |
---|---|
CAS | 110025-28-0 |
Type de produit | Endoxifen |
Poids moléculaire | 373.49 |
Inhibiteurs | Endoxifen |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18065372
|
Tocris Bioscience™
3705/10 |
10 mg |
297.69€
10mg |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18074282
|
Tocris Bioscience™
3705/50 |
50 mg |
1169.75€
50mg |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Estrogen receptor α (ERα) ligand; potent antiestrogen. Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999). Primary metabolite responsible for the effectiveness of tamoxifen in ER-positive breast cancer.Spécification
>98% | |
Endoxifen | |
Endoxifen |
110025-28-0 | |
373.49 |
For Research Use Only