Learn More
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Potent antiestrogen; ERα ligand
Marque:  Tocris Bioscience™ 3705/50
935.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18074282
  • 1155.00€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Endoxifen is an estrogen receptor α (ERα) ligand; potent antiestrogen. Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999). Primary metabolite responsible for the effectiveness of tamoxifen in ER-positive breast cancer.
Spécification
Spécification
>98%
50 mg
373.49
110025-28-0
Endoxifen
Endoxifen
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche