Learn More
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Potent antiestrogen; ERα ligand
Marque: Tocris Bioscience™ 3705/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Endoxifen is an estrogen receptor α (ERα) ligand; potent antiestrogen. Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999). Primary metabolite responsible for the effectiveness of tamoxifen in ER-positive breast cancer.Spécification
>98% | |
10 mg | |
373.49 |
110025-28-0 | |
Endoxifen | |
Endoxifen |
Usage exclusivement réservé à la recherche