Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
230.00€ - 1665.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Durapore |
Zone de filtration | 0,2 cm2 |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Force max. | 12 000 x G |
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10558052
|
Merck
UFC30DV00 |
Violet | 0,65 μm | Non stérile | 100/paquet |
700.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10228490
|
Merck
UFC30GV0S |
Jaune | 0,22 μm | Stérile | 50 Paquets |
590.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10014370
|
Merck
UFC30DV25 |
Violet | 0,65 μm | Non stérile | 25 Paquets |
230.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10217860
|
Merck
UFC30GV00 |
Jaune | 0,22 μm | Non stérile | 100/paquet |
667.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10447601
|
Merck
UFC30DV0S |
Violet | 0,65 μm | Stérile | 50 Paquets |
419.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10166760
|
Merck
UFC30GV25 |
Jaune | 0,22 μm | Non stérile | 25 Paquets |
230.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10390211
|
Merck
UFC30HV00 |
Rouge | 0,45 μm | Non stérile | 100/paquet |
710.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10330171
|
Merck
UFC30HV25 |
Rouge | 0,45 μm | Non stérile | 25 Paquets |
230.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10116240
|
Merck
UFC30HVNB |
Rouge | 0,45 μm | Non stérile | 250 Paquets |
1665.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10472121
|
Merck
UFC30GVNB |
Jaune | 0,22 μm | Non stérile | 250 Paquets |
1650.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10310221
|
Merck
UFC30SV00 |
Vert foncé | 5 μm | Non stérile | 100/paquet |
753.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10656921
|
Merck
UFC30VV25 |
Orange | 0,1 μm | Non stérile | 25 Paquets |
230.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10257950
|
Merck
UFC30VV00 |
Orange | 0,1 μm | Non stérile | 100/paquet |
705.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation.Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles.Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Idéal pour la préparation d’échantillons et l’élimination des particules/précipités et la purification d’échantillons aqueux et à base de solvants- Atteint un niveau de récupération maximal et un degré de pureté élevé pour des volumes allant jusqu’à 0,5 ml
- Réduit le besoin de manipulation des échantillons pour éviter des pertes importantes de matériaux précieux
- Les échantillons avec un faible volume de rétention (10 μl) permettent de réaliser des récupérations supérieures
- Code couleur permettant de facilement identifier le type de membrane et la taille des pores
- Composants en polypropylène avec joints toriques en silicone
- Aucun adhésif n’est utilisé dans l’assemblage
- Faible liaison protéique
- L’insert pour filtre est compatible avec les microtubes à centrifuger standard de 0,5 ml
Spécification
Oui | |
0,2 cm2 | |
12 000 x G | |
0,5 mL | |
45 mm | |
10,6 mm |
Durapore | |
Polypropylène | |
Filtres pour centrifugation | |
1,77 in | |
0,42 in |